1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910936-1G
PC910936-5G
PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA
174
CHF
APOSPC910936-1G
APOSPC910936-5G
APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Formel:
C₈H₆F₃NO MW: 189,135 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00487346 CAS-Nummer: 370-06-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)