5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910935-1G
PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA
279
CHF
APOSPC910935-1G
APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇FN₂O MW: 178,163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261229 CAS-Nummer: 59562-68-4 |