Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-1G PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA 64.5 CHF
APOSPC910928-1G APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11152956
CAS-Nummer: 2573-30-0