N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 262 CHF
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formel: C₁₁H₁₆FN
MW: 181.25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11139645
CAS-Nummer: 1019578-68-7