8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910812-100MG PC910812-250MG
APOSPC910812-100MGEA 73.1 CHF
APOSPC910812-100MG APOSPC910812-250MG
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245.045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11104781
CAS-Nummer: 1092350-87-2