3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one, 2-Fluoro-4-propanoylanisole
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 298 CHF
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,192 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (15 mm Hg)
Melting Pt: 81…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01814881
CAS-Nummer: 586-22-1