Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-methoxynicotinate
PC910765-1G PC910765-250MG
APOSPC910765-1GEA 627 CHF
APOSPC910765-1G APOSPC910765-250MG
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698160
CAS-Nummer: 122433-52-7