N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910761-1G
PC910761-5G
APOSPC910761-1GEA
262
CHF
APOSPC910761-1G
APOSPC910761-5G
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine
Formel:
C₇H₅F₃N₂O MW: 190,123 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20277973 CAS-Nummer: 1280538-35-3 |