5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 1030 CHF
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257659
CAS-Nummer: 1256790-33-6