1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910753-1G PC910753-250MG
APOSPC910753-1GEA 967 CHF
APOSPC910753-1G APOSPC910753-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine
Formel: C₈H₉F₃N₂
MW: 190,166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11178764
CAS-Nummer: 1094372-75-4