7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC910746-1G PC910746-5G
APOSPC910746-1GEA 43.6 CHF
APOSPC910746-1G APOSPC910746-5G
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09954843
CAS-Nummer: 76088-98-7