3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910721-1G PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA 348 CHF
APOSPC910721-1G APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.562 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697617
CAS-Nummer: 315180-14-4