7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC910642-100MG
PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA
62.7
CHF
APOSPC910642-100MG
APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₀H₇FO MW: 162,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077540 CAS-Nummer: 3132-92-1 |