3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 251 CHF
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Formel: C₁₀H₁₂FNO
MW: 181,207 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17004957
CAS-Nummer: 1243481-34-6