Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910615-1G
APOSPC910615-1GEA 43.6 CHF
APOSPC910615-1G
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₇FN₂O₂
MW: 194,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371604
CAS-Nummer: 885279-26-5