5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910578-1G
PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA
591
CHF
APOSPC910578-1G
APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆F₂N₂O₂ MW: 176.121 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827721 CAS-Nummer: 1204298-65-6 |