(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910470-100MG PC910470-250MG
APOSPC910470-100MGEA 99.3 CHF
APOSPC910470-100MG APOSPC910470-250MG
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295031
CAS-Nummer: 1381928-19-3