5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910388-100MG PC910388-250MG
APOSPC910388-100MGEA 55.7 CHF
APOSPC910388-100MG APOSPC910388-250MG
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245.045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18208093
CAS-Nummer: 1260008-29-4