2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 453 CHF
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18397426
CAS-Nummer: 1071156-25-6