Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910289-1G PC910289-5G
APOSPC910289-1GEA 262 CHF
APOSPC910289-1G APOSPC910289-5G
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406844
CAS-Nummer: 1214387-36-6