6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC910246-1G
PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA
305
CHF
APOSPC910246-1G
APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,988 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11656842 CAS-Nummer: 186590-23-8 |