2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-pyridin-4-ol
PC910219-1G PC910219-5G
APOSPC910219-1GEA 88.9 CHF
APOSPC910219-1G APOSPC910219-5G
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol
Formel: C₅H₃ClFNO
MW: 147,535 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189882
CAS-Nummer: 1196153-96-4