5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
PC909834-1G
APOSPC909834-1GEA 135 CHF
APOSPC909834-1G
5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01664142
CAS-Nummer: 1682-39-9