Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909746-1G
PC909746-250MG
APOSPC909746-1GEA
758
CHF
APOSPC909746-1G
APOSPC909746-250MG
Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 95%
Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ MW: 196,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13184250 CAS-Nummer: 861901-19-1 |