5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909622-1G PC909622-5G
APOSPC909622-1GEA 227 CHF
APOSPC909622-1G APOSPC909622-5G
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₁H₉FN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802132
CAS-Nummer: 866620-27-1