5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC909455-1G PC909455-250MG
APOSPC909455-1GEA 332 CHF
APOSPC909455-1G APOSPC909455-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Formel: C₈H₄BrFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056787
CAS-Nummer: 286836-04-2