4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC909355-1G
PC909355-250MG
APOSPC909355-1GEA
255
CHF
APOSPC909355-1G
APOSPC909355-250MG
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅FN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18814470 CAS-Nummer: 256519-10-5 |