(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909317-1G
PC909317-250MG
APOSPC909317-1GEA
326
CHF
APOSPC909317-1G
APOSPC909317-250MG
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂FN MW: 165,207 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06762528 CAS-Nummer: 920274-03-9 |