3-(4-Fluorophenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909236-1G PC909236-5G
APOSPC909236-1GEA 262 CHF
APOSPC909236-1G APOSPC909236-5G
3-(4-Fluorophenyl)phenol 98%
3-(4-Fluorophenyl)phenol
Formel: C₁₂H₉FO
MW: 188.198 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802305
CAS-Nummer: 10540-41-7