4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909233-1G PC909233-250MG
APOSPC909233-1GEA 645 CHF
APOSPC909233-1G APOSPC909233-250MG
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(2-Fluorophenyl)phenol
Formel: C₁₂H₉FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802292
CAS-Nummer: 321-62-0