4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC909184-1GEA 323 CHF
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆FNO₂S
MW: 187,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22489274
CAS-Nummer: 78227-84-6