2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909152-5G
APOSPC909152-5GEA 140 CHF
APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22571067
CAS-Nummer: 153505-32-9