8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
8-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909145-25G
PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA
1010
CHF
APOSPC909145-25G
APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₂FNO MW: 193.217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12913841 CAS-Nummer: 1187933-46-5 |