6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909142-1G
PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA
262
CHF
APOSPC909142-1G
APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Formel:
C₇H₆FN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25121771 CAS-Nummer: 1445322-54-2 |