N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909139-1G
PC909139-5G
APOSPC909139-1GEA
262
CHF
APOSPC909139-1G
APOSPC909139-5G
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184,168 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16744215 CAS-Nummer: 475278-46-7 |