5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909138-1G
PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA
161
CHF
APOSPC909138-1G
APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ MW: 170,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16744213 CAS-Nummer: 120381-42-2 |