2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 142 CHF
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399853
CAS-Nummer: 888739-67-1