5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 34.8 CHF
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13190260
CAS-Nummer: 881190-94-9