(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908892-1G
PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA
216
CHF
APOSPC908892-1G
APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09256370 CAS-Nummer: 325152-98-5 |