8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908874-1G
PC908874-250MG
APOSPC908874-1GEA
688
CHF
APOSPC908874-1G
APOSPC908874-250MG
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel:
C₉H₁₁FN₂ MW: 166,195 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369954 CAS-Nummer: 620948-83-6 |