2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908872-1G PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA 715 CHF
APOSPC908872-1G APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆FNO₂S
MW: 187,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18070982
CAS-Nummer: 1025509-81-2