4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908773-1G PC908773-5G
APOSPC908773-1GEA 168 CHF
APOSPC908773-1G APOSPC908773-5G
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191603
CAS-Nummer: 1197193-31-9