N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908769-1G
PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA
323
CHF
APOSPC908769-1G
APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Formel:
C₉H₁₁F₂N MW: 171,187 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12147622 CAS-Nummer: 1152832-76-2 |