1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908761-1G
PC908761-250MG
APOSPC908761-1GEA
227
CHF
APOSPC908761-1G
APOSPC908761-250MG
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12545823 CAS-Nummer: 345-22-2 |