4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908731-100MG
PC908731-1G
PC908731-250MG
APOSPC908731-100MGEA
201
CHF
APOSPC908731-100MG
APOSPC908731-1G
APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Formel:
C₉H₅FO₂ MW: 164,133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052336 CAS-Nummer: 555155-07-2 |