2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908598-1G PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA 293 CHF
APOSPC908598-1G APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₃F₃O₂
MW: 164,082 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07380746
CAS-Nummer: 18207-47-1