2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,4-Difluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC908597-1G
APOSPC908597-1GEA
152
CHF
APOSPC908597-1G
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formel:
C₈H₉F₂N MW: 157,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09047006 CAS-Nummer: 696589-32-9 |