7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 110 CHF
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Formel: C₈H₃BrFNO₂
MW: 244,017 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03150727
CAS-Nummer: 380431-78-7