2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 40.1 CHF
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257625
CAS-Nummer: 1256822-94-2