1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC908306-1G
PC908306-250MG
PC908306-500MG
APOSPC908306-1GEA
1290
CHF
APOSPC908306-1G
APOSPC908306-250MG
APOSPC908306-500MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Formel:
C₅H₉F₃N₂ MW: 154,134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18882621 CAS-Nummer: 1339236-05-3 |